Print…
5-Bromo-2-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
596949-1G 596949-5G
SIAL596949-1GEA 35.3 EUR
SIAL596949-1G SIAL596949-5G
5-Bromo-2-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Número MDL : MFCD00483232
Número CAS: 32779-36-5