Carbonato de sódio decahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
577782-1KG
577782-250G
SIAL577782-1KGEA
470
EUR
SIAL577782-1KG
SIAL577782-250G
Carbonato de sódio decahidratado, Sigma-Aldrich®
Carbonato de sódio decahidratado
Fórmula:
Na₂CO₃·10H₂O Ponto de Fusão: 33 °C Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149178 Número CAS: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 |