Print…
Óxido de propileno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (±)-Metiloxirano, (±)-Óxido de propileno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
56671-1ML-F 56671-5ML-F
56671-1ML-FEA 26.8 EUR
56671-1ML-F 56671-5ML-F
Óxido de propileno, Supelco®
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 34.3
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca7f80bc766cab506eaa81e7b7bad8a164835f2&vid=0c747dd2dc68605e43cc2e6df8b05ee9407fa00a&prid=web&clid=SAPDAM