Print…
Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
546739-100G 546739-500G
SIAL546739-100GEA 120 EUR
SIAL546739-100G SIAL546739-500G
Zinc bromide dihydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc bromide dihydrate
Fórmula: Br₂Zn·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 18921-13-6
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,III