Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
53096-25G 53096-5G
SIAL53096-25GEA 341 EUR
SIAL53096-25G SIAL53096-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₆H₁₁ClN₂
Ponto de Fusão: ∼80 °C
Densidade: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 186 °C
Número MDL : MFCD00074843
Número CAS: 65039-09-0