Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
51682-1KG-F 51682-100G-F
SIAL51682-1KG-FEA 521 EUR
SIAL51682-1KG-F SIAL51682-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₄S
Número MDL : MFCD06798189
Número CAS: 342573-75-5