Print…
4,4'-Oxidianilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Eter p-aminofenílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
516805-100G 516805-500G
SIAL516805-100GEA 102 EUR
SIAL516805-100G SIAL516805-500G
4,4'-Oxidianilina, Sigma-Aldrich®
4,4'-Oxidianilina
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Ponto de ebulição: 389
Ponto de Fusão: 184
Ponto de Inflamação: 218
Número MDL : MFCD00007863
Número CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0