Print…
Cyclopentyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
516589-1G 516589-5G
SIAL516589-1GEA 91.3 EUR
SIAL516589-1G SIAL516589-5G
Cyclopentyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Cyclopentyl isocyanate
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.14 g/mol
Número MDL : MFCD02093695
Número CAS: 4747-71-1