Print…
3,3,3-Trifluoropropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
498203-25ML 498203-5ML
SIAL498203-25MLEA 849 EUR
SIAL498203-25ML SIAL498203-5ML
3,3,3-Trifluoropropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Fórmula: C₃H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,441 g/cm³ (27 °C)
Número MDL : MFCD00153292
Número CAS: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II