Print…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
488712-25ML 488712-5ML
SIAL488712-25MLEA 721 EUR
SIAL488712-25ML SIAL488712-5ML
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉F₃Si
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 55.5
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00145454
Número CAS: 81290-20-2