Print…

2,2'-Metiliminodietanol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: N-Metildietanolamina

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

471828-25ML 471828-18L 471828-250ML 471828-2L
SIAL471828-25MLEA 41.4 EUR
SIAL471828-25ML SIAL471828-18L SIAL471828-250ML SIAL471828-2L
2,2'-Metiliminodietanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Metiliminodietanol
Fórmula: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 137 °C
Número MDL : MFCD00002848
Número CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR