Print…
Tetramethylammonium fluoride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
459135-1G 459135-5G
SIAL459135-1GEA 145 EUR
SIAL459135-1G SIAL459135-5G
Tetramethylammonium fluoride, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium fluoride
Fórmula: C₄H₁₂FN
Ponto de Fusão: 319 °C
Densidade: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 373-68-2
EINECS: 206-769-0