Print…
Allyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
446955-25ML 446955-5ML
SIAL446955-25MLEA 202 EUR
SIAL446955-25ML SIAL446955-5ML
Allyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Allyltrimethoxysilane
Fórmula: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Número MDL : MFCD00053865
Número CAS: 2551-83-9
EINECS: 219-855-8