Print…
3-(o-Tolyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(2-Methylphenyl)propionic acid, 2-Methylhydrocinnamic acid, 3-(2-Methylphenyl)propanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
433330-10G 433330-1G
SIAL433330-10GEA 291 EUR
SIAL433330-10G SIAL433330-1G
3-(o-Tolyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(o-Tolyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Número MDL : MFCD00079773
Número CAS: 22084-89-5