Print…
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
432725-25ML 432725-5ML
SIAL432725-25MLEA 250 EUR
SIAL432725-25ML SIAL432725-5ML
2,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00052393
Número CAS: 20781-20-8