Print…
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzyltriphenylphosphonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
430056-250G 430056-50G
SIAL430056-250GEA 422 EUR
SIAL430056-250G SIAL430056-50G
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₅H₂₂BrP
Peso Molecular: 433.33 g/mol
Ponto de Fusão: 299…301 °C
Número MDL : MFCD00031707
Número CAS: 1449-46-3
EINECS: 215-908-4
UN: 3464
ADR: 6.1 II