Print…
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
424218-25ML 424218-5ML
SIAL424218-25MLEA 810 EUR
SIAL424218-25ML SIAL424218-5ML
3-Aminoisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Aminoisoxazole
Fórmula: C₃H₄N₂O
Peso Molecular: 84.08 g/mol
Número MDL : MFCD00038814
Número CAS: 1750-42-1