Print…
1,3-Dimethylurea, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N'-Dimethylurea
40410-1KG 40410-50G
SIAL40410-1KGEA 63.6 EUR
SIAL40410-1KG SIAL40410-50G
1,3-Dimethylurea, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 96
Densidade: 1.142 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008286
Número CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7