Print…
Tin(II) oxalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
402761-100G 402761-500G
SIAL402761-100GEA 55.5 EUR
SIAL402761-100G SIAL402761-500G
Tin(II) oxalate, Sigma-Aldrich®
Tin(II) oxalate
Fórmula: C₂O₄Sn
Peso Molecular: 206.73 g/mol
Densidade: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040678
Número CAS: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08865