Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
39931-50G-F 39931-5G-F
SIAL39931-50G-FEA 919 EUR
SIAL39931-50G-F SIAL39931-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₁₅BF₄N₂
Peso Molecular: 226.02 g/mol
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD03095449
Número CAS: 174501-65-6