Print…
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
395102-1G 395102-5G
SIAL395102-1GEA 72.8 EUR
SIAL395102-1G SIAL395102-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula: C₂₁H₂₁O₃P
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 135 °C
Número MDL : MFCD00014896
Número CAS: 855-38-9
EINECS: 212-723-0