1-(Trimethylsilyl)imidazole, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
394874-10X1ML
394874-25ML
394874-5ML
394874-10X1MLEA
235
EUR
394874-10X1ML
394874-25ML
394874-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Fórmula:
C₆H₁₂N₂Si Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 61 °C |
Número MDL :
MFCD00005280 Número CAS: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 |