Print…
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98% para síntese, para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
394866-25MLEA 546 EUR
394866-25ML 394866-5ML 394866-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98% para síntese, para derivatização GC, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) is a derivatizing reagent. It can be used as alternatives to diazomethane.
Fórmula: C₆H₁₂F₃NOSi
Peso Molecular: 199.25 g/mol
Ponto de ebulição: 130…132 °C (literatura)
Densidade: 1.075 g/mL (25 °C) (literatura)
Número MDL : MFCD00000411
Número CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b48ed1e124553277fb87a3313b402b61310d3667&vid=8a7dae274f7c5f806d900e9c31adebfd81433b4c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
Residue after Ignition 20 ppm maximum