Print…
Tris(dimethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393290-25ML 393290-5ML
SIAL393290-25MLEA 307 EUR
SIAL393290-25ML SIAL393290-5ML
Tris(dimethylamino)phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris(dimethylamino)phosphine
Fórmula: C₆H₁₈N₃P
Ponto de ebulição: 150 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008301
Número CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4