Print…
N-Methylmaleimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
389412-25G 389412-5G
SIAL389412-25GEA 202 EUR
SIAL389412-25G SIAL389412-5G
N-Methylmaleimide, Sigma-Aldrich®
N-Methylmaleimide
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Número MDL : MFCD00005508
Número CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II