Print…
2-Amino-5-metiltiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Methylthiazol-2-ylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
380563-25G 380563-5G
SIAL380563-25GEA 95.8 EUR
SIAL380563-25G SIAL380563-5G
2-Amino-5-metiltiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-metiltiazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Peso Molecular: 114.17 g/mol
Ponto de ebulição: 222
Ponto de Fusão: 96
Número MDL : MFCD00078317
Número CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5