Print…
Sodium perborate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
372862-100G 372862-500G
SIAL372862-100GEA 126 EUR
SIAL372862-100G SIAL372862-500G
Sodium perborate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium perborate monohydrate
Fórmula: BH₂NaO₄·1H₂O
Peso Molecular: 117.83 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149230
Número CAS: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN: 3377
ADR: 5.1 III
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable