Print…
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
366137-10G 366137-50G
SIAL366137-10GEA 72.5 EUR
SIAL366137-10G SIAL366137-50G
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina, Sigma-Aldrich®
2-Cloro-5-trifluorometilpiridina
Fórmula: C₆H₃ClF₃N
Ponto de ebulição: 152 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…31 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00042225
Número CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III