Print…
cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
361437-1G 361437-5G
SIAL361437-1GEA 66 EUR
SIAL361437-1G SIAL361437-5G
cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclopentanediol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30 °C
Número MDL : MFCD00134192
Número CAS: 5057-98-7