Print…
Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
360716-25G 360716-5G
SIAL360716-25GEA 386 EUR
SIAL360716-25G SIAL360716-5G
Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)silane
Fórmula: C₉H₂₈Si₄
Peso Molecular: 248.66 g/mol
Ponto de ebulição: 82
Densidade: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00077893
Número CAS: 1873-77-4
Merck Index: 12,09886