Print…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
349763-25G 349763-5G
SIAL349763-25GEA 261 EUR
SIAL349763-25G SIAL349763-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Número MDL : MFCD00014027
Número CAS: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6