Print…
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo[b,d]thiophene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
347833-1G 347833-5G
SIAL347833-1GEA 33.2 EUR
SIAL347833-1G SIAL347833-5G
Dibenzothiophene, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene
Fórmula: C₁₂H₈S
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Densidade: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Número MDL : MFCD00004969
Número CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9