Print…
Sodium dichloroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
347795-10G 347795-50G
SIAL347795-10GEA 115 EUR
SIAL347795-10G SIAL347795-50G
Sodium dichloroacetate, Sigma-Aldrich®
Sodium dichloroacetate
Fórmula: C₂HCl₂NaO₂
Ponto de Fusão: 198…199 °C
Número MDL : MFCD00070489
Número CAS: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3