Print…
2-Deoxi-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
31170-1G-F 31170-25G-F 31170-5G-F
SIAL31170-1G-FEA 63.9 EUR
SIAL31170-1G-F SIAL31170-25G-F SIAL31170-5G-F
2-Deoxi-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D(-)-ribose
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135904
Número CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925