Print…
Periodato de sódio 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Sodium metaperiodate
311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 123.42 EUR
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Periodato de sódio 99,8 ACS Fluka™, Fluka™
Periodato de sódio
Fórmula: NaIO₄
Peso Molecular: 213.89 g/mol
Ponto de ebulição: 300
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Densidade: 3.86 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003534
Número CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Encomendar
Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %