Print…
Desoxicolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
30970-100G 30970-25G 30970-500G
SIAL30970-100GEA 140 EUR
SIAL30970-100G SIAL30970-25G SIAL30970-500G
Desoxicolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Desoxicolato de sódio
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₄
Peso Molecular: 414.56 g/mol
Ponto de Fusão: 357…365 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064139
Número CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7