Print…
Deoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
30960-100G 30960-25G
SIAL30960-100GEA 251 EUR
SIAL30960-100G SIAL30960-25G
Deoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Deoxycholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₄
Ponto de ebulição: 504 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190 °C
Número MDL : MFCD00003673
Número CAS: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 13,02916