Print…
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
308188-1G 308188-5G
SIAL308188-1GEA 58.8 EUR
SIAL308188-1G SIAL308188-5G
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzoyl isocyanate
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de ebulição: 75 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002032
Número CAS: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5