Print…
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
305472-100ML 305472-1L
SIAL305472-100MLEA 130 EUR
SIAL305472-100ML SIAL305472-1L
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13 °C
Número MDL : MFCD00008483
Número CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012