2-Amino-5-bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
303526-1G
303526-5G
SIAL303526-1GEA
32.7
EUR
SIAL303526-1G
SIAL303526-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fórmula:
C₄H₄BrN₃ |
Número MDL :
MFCD00012341 Número CAS: 7752-82-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...