Print…
n-Butyllithium 2 mol/l em cicloexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
302120-100ML 302120-800ML
SIAL302120-100MLEA 114 EUR
SIAL302120-100ML SIAL302120-800ML
n-Butyllithium 2 mol/l em cicloexano, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Número MDL : MFCD00009414
Número CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I