Print…
Dysprosium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dysprosium (III) nitrate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298158-100G 298158-25G
SIAL298158-100GEA 363 EUR
SIAL298158-100G SIAL298158-25G
Dysprosium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dysprosium trinitrate hydrate
Fórmula: DyN₃O₉·H₂O
Peso Molecular: 366,53
Número CAS: 100641-13-2
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II