Print…
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 98, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
MQ100
292265-25G 292265-5G
SIAL292265-25GEA 168 EUR
SIAL292265-25G SIAL292265-5G
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 98, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂
Peso Molecular: 260.34 g/mol
Ponto de ebulição: 469 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…149 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003015
Número CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388