Print…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290149-1G 290149-5G
SIAL290149-1GEA 76.2 EUR
SIAL290149-1G SIAL290149-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrF₆
Peso Molecular: 307.03 g/mol
Ponto de ebulição: 112 °C (0.2 mmHg)
Densidade: 1.637 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010306
Número CAS: 140690-56-8
UN: 3265
ADR: 8 II