Print…
6-Nitroveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
279609-25G 279609-5G
SIAL279609-25GEA 256 EUR
SIAL279609-25G SIAL279609-5G
6-Nitroveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Nitroveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉NO₅
Ponto de Fusão: 134…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007134
Número CAS: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1