Print…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
272507-25G 272507-5G
SIAL272507-25GEA 294 EUR
SIAL272507-25G SIAL272507-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 233 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Número MDL : MFCD00013252
Número CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II