Print…
Sodium cholate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
27029-100G-F 27029-500G-F
SIAL27029-100G-FEA 265 EUR
SIAL27029-100G-F SIAL27029-500G-F
Sodium cholate hydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium cholate hydrate
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O
Número MDL : MFCD00064138
Número CAS: 206986-87-0
EINECS: 206-643-5