Print…
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
270237-25G 270237-5G
SIAL270237-25GEA 113 EUR
SIAL270237-25G SIAL270237-5G
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Peso Molecular: 129.11 g/mol
Ponto de ebulição: 205
Ponto de Fusão: 22
Densidade: 1.302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007761
Número CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1 III