Print…
Diethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
268119-25G 268119-5G
SIAL268119-25GEA 416 EUR
SIAL268119-25G SIAL268119-5G
Diethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl methylphosphonate
Fórmula: C₅H₁₃O₃P
Ponto de ebulição: 190…194 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0406 g/cm³ (30 °C)
Número MDL : MFCD00009813
Número CAS: 683-08-9
EINECS: 211-667-4