Print…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263508-10G 263508-1G
SIAL263508-10GEA 363 EUR
SIAL263508-10G SIAL263508-1G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 95…97 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010220
Número CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9